Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PTFE kokande stenar
Produktkod. 10027750
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
450g
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10027750 PTFE 450g
1 options
Produktkod. 10027750 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer D1069103
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa PTFE-chips för att främja skonsam, effektiv kokning och hjälpa till att förhindra överhettning av mycket flyktiga vätskor. Chemware™ PTFE Boiling Stones påverkas inte av syror, kolväten, ketoner, estrar, alkoholer eller alkalier.
  • Idealisk för kontinuerliga extraktionsmetoder och kokande organiska vätskor
  • Kemikaliebeständiga
  • Minimera överhettning
  • Lätt att rengöra och icke-kontaminerande
  • Visar inga spår av surhet eller alkalinitet i ansiktet
  • Kommer inte att repa eller slita på glas och lämnar inga rester
  • Användbar upp till 288 °C
  • Stenar minimerar stötar under återflöde och destillation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kokande sten
Material PTFE
För användning med (utrustning) Destillationskolonner