Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-flaskhällare
Produktkod. 16216031 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL-30
GL 32
GL 38
GL 45
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
16216031 GL-30 -
12681912 GL 45 Varje
16226031 GL 32 -
16236031 GL 38 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16216031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ PTFE Bottle Pourer tillåter direkt hällning av alla vätskor från reagensflaskor på ett säkert och konsekvent sätt.
  • Helt inert med PTFE-inkapslad vitonhalsförsegling
  • Total kemisk beständighet
  • Hög renhet
  • Temperaturområde -200 °C till +280 °C
  • Ej kontaminerande
  • Lätt att rengöra
Specifikationer
Beskrivning Fisherbrand™ PTFE-flaskhällare
Material PTFE
Kvantitet 1 st.
Trådstorlek (metrisk) GL-30
För användning med (utrustning) Reagensflaskor