Läs mer
Cytiva PTFE Centreringsring
Beskrivning
- Beskrivning: Ersättningsdel för GV 050-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
- För användning med (applikation): Vakuumfiltrering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Whatman GV050-serien glasvakuumfiltreringssystem |
| Material | PTFE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Modell | GV050/0/05 |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Centreringsring |