Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugalomröraraxel av PTFE
Produktkod. 10564362 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) axel Diameter (metrisk) fläkt unitSize
10564362 300 mm 8 mm 40 mm Varje
10187701 1000 mm (EX ) 12 mm 80 mm -
10127801 650 mm (EX ) 12 mm 80 mm Varje
10586902 650 mm (EX ) 9,5 mm 70 mm Varje
10268000 750 mm (EX ) 9,5 mm 70 mm Varje
10137801 750 mm (EX ) 12 mm 80 mm Varje
10486481 650 mm (EX ) 10 mm 70 mm Varje
10035951 750 mm (EX ) 10 mm 70 mm Varje
10084650 400 mm 6 mm 40 mm Varje
10467441 400 mm 8 mm 40 mm Varje
10626351 500 mm 6 mm 50 mm Varje
10457251 550 mm 10 mm 70 mm Varje
10576902 650 mm 9,5 mm 70 mm Varje
10649732 500 mm 8 mm 50 mm Varje
10074650 300 mm 6 mm 40 mm Varje
10566902 550 mm 9,5 mm 70 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 10564362
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med skaftstyrningar för runda kärl med smal hals. PTFE-centrifugalomröraraxlarna inkluderar blad som öppnas under ökande hastighet, medelhöga till höga hastigheter krävs.
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
  • För runda kärl med smal hals
  • Bladen öppnas med ökande hastighet, medelhöga till höga hastigheter krävs
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 40 mm
Diameter (metrisk) axel 8 mm
För användning med (utrustning) Universal omrörarguide
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 300 mm
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE Axelomrörare Centrifugal