Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugalomröraraxel av PTFE
Produktkod. 10566902 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10566902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med skaftstyrningar för runda kärl med smal hals. PTFE-centrifugalomröraraxlarna inkluderar blad som öppnas under ökande hastighet, medelhöga till höga hastigheter krävs.
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
  • För runda kärl med smal hals
  • Bladen öppnas med ökande hastighet, medelhöga till höga hastigheter krävs
Specifikationer
Diameter (metrisk) fläkt 70 mm
Diameter (metrisk) axel 9,5 mm
För användning med (utrustning) Universal omrörarguide
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 550 mm
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE Axelomrörare Centrifugal