Läs mer
Fisherbrand™ Centrifugalomröraraxel av PTFE
Produktkod. p-8007744 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) axel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
9.5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10187701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med skaftstyrningar för runda kärl med smal hals. PTFE-centrifugalomröraraxlarna inkluderar blad som öppnas under ökande hastighet, medelhöga till höga hastigheter krävs.
PTFE-axelomrörare har en unik, helgjuten konstruktion med en rotor gjuten till en helt PTFE-kapslad stålförstärkt drivaxel.
  • Kemiskt resistent, inert och läckagefri
  • Lätt att rengöra
  • Ingen korskontaminering
  • Splittersäker
  • Icke repor
  • Använd i temperaturer upp till cirka 280 °C
  • Modeller med exponerade skaft (EX ) tillverkas med en kärna av rostfritt stål med en exponerad ände för styvare fastspänning till chuckdrevet
  • För runda kärl med smal hals
  • Bladen öppnas med ökande hastighet, medelhöga till höga hastigheter krävs
Spécification
Diameter (metrisk) fläkt 80 mm
Diameter (metrisk) axel 12 mm
För användning med (utrustning) Universal omrörarguide
För användning med (applikation) Blandning
Längd (metrisk) 1000 mm (EX )
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Typ PTFE-axelomrörare Centrifugal och PTFE-axelomrörare exponerad ände
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis