Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 17 ml |
| Material | PTFE |
| För användning med | PTFE provrörsställ |
| Antal per förpackning | 1 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Rund |
| Förslutning ingår | Nej |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Visa mer |