Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 18 ml |
| Material | PTFE |
| För användning med | PTFE provrörsställ |
| Antal per förpackning | 1 |
| Förpackning | 1 Varje |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutning ingår | Inga kepsar |
| Visa mer |