Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 45 ml |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |