Läs mer
Cowie Technology™ Vitt Centrifugeprovrör med förslutning
Produktkod. 10008301 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
18 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10008301 18 ml Varje
1 options
Produktkod. 10008301
Bra erbjudanden på topprodukter
Använd kampanjkoden 28057
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cowie Technology™ Vitt centrifugprovrör med förslutning har en slät inre finish och är användbar upp till 280 °C.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Tung väggkonstruktion
  • Tillverkad av Virgin PTFE-material med FDA och USP Klass VI-godkännanden
  • Kemiskt inert
  • Ej kontaminerande
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsfärg Vitt
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Material PTFE
För användning med PTFE provrörsställ
Antal per förpackning 1
Förpackning 1 Varje
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Skruvlock
Förslutning ingår Ja
Diameter (metrisk) 18 mm
Graderad Nej
Produkttyp Centrifugera provrör