Läs mer
VITLAB™ PTFE klockskal
Produktkod. 15282749
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15282749 60 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 15282749 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 80452
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 SEK
    301.02 SEK / Paket med 10
    Save 61.98 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PTFE
Form Rund
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Används som bägarlock
Diameter (metrisk) 60 mm