Läs mer
Jenway™ PTFE-belagd ATC-sond för användning med korrosiva/aggressiva prover
Produktkod. 11400579
Change view
Material:
PTFE-belagd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material unitSize
11400579 PTFE-belagd Varje
1 options
Produktkod. 11400579 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 1615830
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Automatisk temperaturkompensation (ATC) sond som används med Jenway pH-mätare.
  • För användning med modellerna 3510, 3520 och 3540 pH-mätare
  • Automatisk temperaturkompensationssond för användning med korrosiva och aggressiva prover
Specifikationer
Beskrivning För användning med aggressiva/frätande prover
Material PTFE-belagd