Läs mer
Cowie Technology™ PTFE-belagda Rare Earth Core Omrörningsstänger, elliptiska
Produktkod. 10341542 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
50 mm
Diameter (metrisk):
24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10341542
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för avsevärt ökad magnetisk styrka och motstånd mot avmagnetisering. Omrörarstavar av sällsynta jordartsmetaller kan lätt identifieras av en kemiskt inert kolsvart fläck.
  • Använd magneter för sällsynta jordartsmetaller för avsevärt ökad magnetisk styrka jämfört med de som använder AlNiCo-magneter
  • Samarium-koboltkärnan är resistent mot avmagnetisering
  • Identifieras av en kemiskt inert, kolsvart fläck
Den höga magnetiska kopplingskraften hos omrörningsstavar av sällsynta jordartsmetaller kan orsaka nötning av PTFE-beläggningen mot botten av behållaren. När omrörningsarrayer används, som i plattor med flera brunnar, kan lateral interaktion mellan omrörarstavar observeras.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE-inkapslad Samarium-Kobolt magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 24 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Kvantitet 1 st.
Form Elliptisk