Läs mer
BRAND™ PTFE-belagda omrörningsstavar av stålkärna
Produktkod. 10029880 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10029880
Brand: BRAND™ 136325
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unika högdensitets PTFE-belagda omrörarstavar av polyeten med en stålkärna med runda ändar.
  • PTFE-belagda omrörarstavar av stålkärna med rund ände
  • Högdensitetspolyeten (med stålkärna)
  • Kan böjas efter behov
  • Formen bibehålls permanent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PTFE-belagd stålkärna
Diameter (metrisk) 6 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Kvantitet 1