Specifikationer
| Beskrivning | PTFE belagd |
| För användning med (applikation) | För IKAFLON och TRIKA Omrörarstänger upp till 80 mm i längd |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |