Läs mer
Bochem™ PTFE-beläggningsdegeltång
Beskrivning
- PTFE-beläggning
- Med åsar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Smältdegel-tång |
| Ytbeläggning | PTFE |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Material | Rostfritt stål |