Läs mer
VITLAB™ PTFE Cross Magnetic Stirring Bar
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 20 x 20 x 8mm |
| För användning med (applikation) | For preparation, separation and concentration |
| Höjd (metrisk) | 8mm |
| Inkluderar | Permanent magnet AlNiCo V core |
| Bredd (metrisk) | 20mm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Form | Cross |