Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-degel
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fisherbrand™ PTFE-degel |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 60 mm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |