Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-deglar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Bredd (metrisk) | 56mm |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 56mm |
| Höjd (metrisk) | 41mm |
| Produkttyp | Behållare |