Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-deglar
Produktkod. 10416212 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10416212 25 ml Varje
16235941 5 ml -
10119811 75 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10416212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garanterat inert och sprickfritt. Fisherbrand™ PTFE-deglar kan användas upp till 280 °C.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Tung väggkonstruktion
Specifikationer
Material PTFE
Bredd (metrisk) 44mm
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Diameter (metrisk) Yttre 44mm
Höjd (metrisk) 26mm
Produkttyp Behållare