Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-deglar
Produktkod. p-8007747 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16235941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Garanterat inert och sprickfritt. Fisherbrand™ PTFE-deglar kan användas upp till 280 °C.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Tung väggkonstruktion
Specifikationer
Material PTFE
Bredd (metrisk) 27mm
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Diameter (metrisk) Yttre 27mm
Höjd (metrisk) 16mm
Produkttyp Behållare