Läs mer
Bohlender™ Cylindrisk magnetisk omrörarstång av PTFE
Produktkod. 10490194
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
35 mm
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10490194
Brand: Bohlender™ C35008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-certifierad
För användning med (applikation) Cylindriska magnetiska omrörarstänger erbjuder utmärkt centrering och jämn gångegenskaper
Inkluderar Alnico 5 magnetisk kärna
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Material PTFE
Kvantitet 1/Pk.
Form Cylinder