Läs mer
Bohlender™ Cylindrisk magnetisk omrörarstång av PTFE
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
35 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA-certifierad |
| För användning med (applikation) | Cylindriska magnetiska omrörarstänger erbjuder utmärkt centrering och jämn gångegenskaper |
| Inkluderar | Alnico 5 magnetisk kärna |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 6 mm |
| Längd (metrisk) | 35 mm |
| Material | PTFE |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Form | Cylinder |
| Typ | Magnetisk omrörarstav |