Läs mer
Bohlender™ Cylindrisk magnetisk omrörarstång av PTFE
Produktkod. p-8004618
Längd (metrisk):
6 mm
10 mm
35 mm
Produktkod. 17875294
Brand: Bohlender™ C35008
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-certifierad
För användning med (applikation) Cylindriska magnetiska omrörarstänger erbjuder utmärkt centrering och jämn gångegenskaper
Inkluderar Alnico 5 magnetisk kärna
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Material PTFE
Kvantitet 1/Pk.
Form Cylinder