Description
- Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
- PTFE-konstruktion
- Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
- Förhindrar korskontaminering
- Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
- Autoklaveringsbar
Specifications
Specifications
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Bredd (metrisk) | 75 mm |
| Material | PTFE |
| Typ | Diagnostisk bild |
| Räkna väl | 12 |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | 90° , slipad kant |
| Diameter (metrisk) | 5,2 mm Brunn |
| Kvantitet | 100/Pk. |