Läs mer
Epredia™ PTFE-diagnosglas
Produktkod. 10559451 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Räkna väl:
1
3
10
12
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räkna väl Färg Förpackningsstorlek
10559451 10 Svart Paket med 100
10028210 12 Vitt Paket med 100
10727761 1 Blått Paket med 100
10632391 3 Svart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10559451 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer X2XER208B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2319.87 SEK
    1126.60 SEK / Paket med 100
    Save 1193.27 SEK
    51% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
Dessa hydrofoba beläggningar binder vätskor som appliceras på brunnarna och håller kvar vätskor i brunnsområdet. Ren, platt och lämplig för omedelbar användning
  • Binder och håller vätskor som appliceras på brunnsområdet
  • PTFE-konstruktion
  • Tillhandahåller vätbara brunnar för färgning och odling av cellkulturer
  • Förhindrar korskontaminering
  • Hydrofoba beläggningar är mycket hållbara och tål de starkaste fläckarna
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 25 mm
Bredd (metrisk) 75 mm
Material PTFE
Typ Diagnostisk bild
Räkna väl 10
Färg Svart
Beskrivning 90° , slipad kant
Diameter (metrisk) 6,7 mm brunn
Kvantitet 100/Pk.