Läs mer
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Produktkod. 15839361 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Längd (metriskt) handtag:
155 mm
600 mm
Typ av handtag:
Avtagbar
Fast
Diameter (metrisk):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metriskt) handtag Typ av handtag Diameter (metrisk) unitSize
15839361 10 ml 155 mm Fast 25 mm Varje
15849361 100 ml 600 mm Avtagbar 55 mm Varje
15859361 1000 ml 600 mm Avtagbar 105 mm Varje
15869361 250 ml 600 mm Avtagbar 70 mm Varje
15879361 500 ml 600 mm Avtagbar 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15839361 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 5100A10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att erhålla ytprover från ett brett utbud av vätskor. Sampling Systems™ PTFE Dippers är snabba och enkla att använda.
  • PTFE är mycket hållbart och är resistent mot kemiska angrepp
  • PTFE produktkontaktdelar
  • Skruva in förlängningsstänger för att öka handtagets längd
  • Lämplig för användning upp till 280 °C (400 °F)
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material PTFE
Typ av handtag Fast
Kapacitet (metrisk) 10 ml
För användning med (applikation) Provtagning vätska
Temperatur (metrisk) Upp till 280 °C
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metriskt) handtag 155 mm