Läs mer
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Längd (metriskt) handtag:
155 mm
600 mm
Typ av handtag:
Avtagbar
Fast
Diameter (metrisk):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE är mycket hållbart och är resistent mot kemiska angrepp
- PTFE produktkontaktdelar
- Skruva in förlängningsstänger för att öka handtagets längd
- Lämplig för användning upp till 280 °C (400 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dipper |
| Material | PTFE |
| Typ av handtag | Avtagbar |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| För användning med (applikation) | Provtagning vätska |
| Temperatur (metrisk) | Upp till 280 °C |
| Diameter (metrisk) | 70 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 600 mm |