Läs mer
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Produktkod. p-7138902 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Längd (metriskt) handtag:
155 mm
600 mm
Typ av handtag:
Avtagbar
Fast
Diameter (metrisk):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15839361
Brand: Sampling Systems™ 5100A10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att erhålla ytprover från ett brett utbud av vätskor. Sampling Systems™ PTFE Dippers är snabba och enkla att använda.
  • PTFE är mycket hållbart och är resistent mot kemiska angrepp
  • PTFE produktkontaktdelar
  • Skruva in förlängningsstänger för att öka handtagets längd
  • Lämplig för användning upp till 280 °C (400 °F)
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material PTFE
Typ av handtag Fast
Kapacitet (metrisk) 10 ml
För användning med (applikation) Provtagning vätska
Temperatur (metrisk) Upp till 280 °C
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metriskt) handtag 155 mm