Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-bägare med handtag
Produktkod. 10126670 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10126670 1000 ml Varje
10536522 500 ml Varje
10369690 250 ml Varje
10156620 100 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10126670
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använder 600 mm stålkärna i skaftet för utmärkt styvhet. PTFE-bägaren är kemiskt resistent och inert.
PTFE-provtagningsbehållare med en avtagbar 600 mm lång axel.
  • Kemiskt resistent och inert
  • Axlarna har en stålkärna för styvhet
  • Fullt inkapslad i PTFE
  • Lämplig för att provta de mest aggressiva medierna
Specifikationer
Produkttyp Pendelbägare
Material PTFE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Bägare av PTFE& PTFE axel
Stängningsmaterial PTFE
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
För användning med (applikation) Vattenanalys, Provtagning av allmänna vätskor inklusive flytande kväve
För användning med (utrustning) Extra PTFE-axel för PTFE-bägare
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Mått (L x B x H) 101 x 101 x 758 mm
Höjd (metrisk) skål 155 mm
Längd (metriskt) handtag 600 mm
Bredd (metrisk) 101 mm
Bredd (metrisk) skål 101 mm diameter