Specifications
| Produkttyp | Dipper Bägare |
| Material | PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | Bägare av PTFE& PTFE axel |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Färg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| För användning med (applikation) | Vattenanalys, Provtagning av allmänna vätskor inklusive flytande kväve |
| För användning med (utrustning) | Extra PTFE-axel för PTFE-bägare |
| Show More |