Läs mer
Fisherbrand™ PTFE-bägare med handtag
Produktkod. p-8007748 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10126670
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använder 600 mm stålkärna i skaftet för utmärkt styvhet. PTFE-bägaren är kemiskt resistent och inert.
PTFE provtagningsbehållare med ett löstagbart 600 mm långt skaft.
  • Kemiskt resistent och inert
  • Axlar har en stålkärna för styvhet
  • Helt inkapslad i PTFE
  • Lämplig för provtagning av de mest aggressiva medierna
Specifikationer
Produkttyp Pendelbägare
Material PTFE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Bägare av PTFE& PTFE axel
Stängningsmaterial PTFE
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
För användning med (applikation) Vattenanalys, Provtagning av allmänna vätskor inklusive flytande kväve
För användning med (utrustning) Extra PTFE-axel för PTFE-bägare
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Mått (L x B x H) 101 x 101 x 758 mm
Höjd (metrisk) skål 155 mm
Längd (metriskt) handtag 600 mm
Bredd (metrisk) 101 mm
Bredd (metrisk) skål 101 mm diameter