Läs mer
Fisherbrand™ Dipper bägareskaft
Produktkod. 15132569 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B):
12 x 12 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
15132569 12 x 12 mm Varje
1 options
Produktkod. 15132569
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för provtagning av de mest aggressiva medierna. Fisherbrand™ Skaft för bägare är helt inkapslade i PTFE-plast för styvhet.
  • Axlar har en stålkärna
  • Helt kemiskt resistent och inert
  • Ytterligare axlar tillgängliga för att förlänga dopparna
Specifikationer
Produkttyp Pendelbägare
Material PTFE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsmaterial PTFE
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
För användning med (utrustning) Bägare i PTFE
Temperatur (metrisk) -200 °C till +280 °C
Mått (L x B) 12 x 12 mm
Mått (L x B x H) 12 x 12 x 600 mm
Längd (metriskt) handtag 600 mm
Bredd (metrisk) 12 mm