Läs mer
Bohlender™ PTFE dubbelsidiga packningar
Produktkod. 15860925
Change view
För användning med (utrustning):
Rör med dia. 5,5 till 6,5 mm
Produktkod. För användning med (utrustning)
15860925 Rör med dia. 5,5 till 6,5 mm
1 options
Produktkod. 15860925 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer H97708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.80 SEK
    515.37 SEK / Paket med 10
    Save 89.43 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt packningsalternativ för Bohlender skruvlock med öppning.
  • Ger temperaturmotstånd från− 60° till+ 230 °C
  • Universell kemikalieresistens
  • FDA-överensstämmelse
  • Silikonring med dubbelsidig PTFE bricka
  • Efter montering utsätts produkten endast för PTFE
  • Levereras i förpackningar om 10 st
  • För gänga GL 14
Specifikationer
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Insida 6 mm
För användning med (utrustning) Rör med dia. 5,5 till 6,5 mm
Längd (metrisk) 3.6 mm
Kvantitet 10/Pk.
Diameter (metrisk) Utsida 12 mm
Material PTFE, silikon
Typ Packning, Dubbelsidig