Läs mer
Bohlender™ PTFE-avdunstningsskålar
Produktkod. 10699401
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10699401 50 ml
10257401 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10699401 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer A17002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger temperaturbeständighet från -200° till +250 °C.
  • Cylindrisk form
  • Universell kemikalieresistens
  • Utan pip
  • FDA-överensstämmelse
  • Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Beskrivning Cylindrisk form
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material PTFE
Typ Förångande skål
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +250 °C
Höjd (metrisk) 25 mm
Diameter (metrisk) 66 mm