Läs mer
Bohlender™ PTFE EX Laboratorieskruvförband
Slangstorlek:
OD 10 mm
OD 12 mm
OD 14 mm
OD 6 mm
Beskrivning
- Ger temperaturmotstånd från− 20° till+ 250 °C
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Max. tryck på 10 bar
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Vakuum lämplig
- Konduktivitet på 1 000 kOhm
- Skruvlock av ledande svart PPS-EX förstärkt med glasfiber
- Innerdelar av ledande PTFE-EX
- Tillämpningar inkluderar fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl
- Finns i en rad GL-gängstorlekar för att passa olika slangdiametrar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE-EX, PPS-EX |
| För användning med (applikation) | Anslutning av utrustning till hårdväggiga slangar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Motståndsegenskaper | Mycket god kemikaliebeständighet |
| Slangstorlek | OD 6 mm |
| Trådstorlek | GL 14 |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Konduktiva laboratorieskruvförband |