Läs mer
Bohlender™ PTFE EX Laboratorieskruvförband
Produktkod. p-7158911
Slangstorlek:
OD 10 mm
OD 12 mm
OD 14 mm
OD 6 mm
Produktkod. 10024524
Brand: Bohlender™ D84074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För anslutning av utrustning och beslag med GL-gängor med hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall.
  • Ger temperaturmotstånd från− 20° till+ 250 °C
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Max. tryck på 10 bar
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Vakuum lämplig
  • Konduktivitet på 1 000 kOhm
  • Skruvlock av ledande svart PPS-EX förstärkt med glasfiber
  • Innerdelar av ledande PTFE-EX
  • Tillämpningar inkluderar fixering av sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl
  • Finns i en rad GL-gängstorlekar för att passa olika slangdiametrar
Specifikationer
Material PTFE-EX, PPS-EX
För användning med (applikation) Anslutning av utrustning till hårdväggiga slangar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -20 °C
Motståndsegenskaper Mycket god kemikaliebeständighet
Slangstorlek OD 6 mm
Trådstorlek GL 14
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Konduktiva laboratorieskruvförband