Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials PTFE-film
Produktkod. 15389193 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (engelska):
25 fot
Produktkod. Längd (engelska)
15389193 25 fot
1 options
Produktkod. 15389193 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0827715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2426.27 SEK
    1957.08 SEK / 7.62m
    Save 469.19 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemikaliebeständig, temperaturbeständig, non-stick PTFE-film skyddar bänkskivor, hyllor, lådor, bord, brickor, diskhoar och andra ytor.
  • Materialet är inte poröst, kommer inte att fläcka och absorberar inte lukter eller andra föroreningar.
  • Återanvändbar film är lätt att rengöra och klipps enkelt till i storlek med sax.
  • Non-stick egenskaper gör denna film idealisk för användning som ett vägningsark.
Specifikationer
Användningsområden Använd som ett vågblad
Längd (engelska) 25 fot
Färg Ogenomskinlig
Produkttyp Filma
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 304.8 mm
Längd (metrisk) 7.62 m
Material PTFE
Tjocklek 127μ m