Läs mer
SCAT™ PTFE-anpassning
Produktkod. 10151263 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10151263 1.6 mm Paket med 10
31454264 6 mm -
10691894 3.2 mm -
10120883 6.35 mm Varje
10593405 4.76 mm Varje
10282320 4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10151263 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 107041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00 SEK
    789.53 SEK / Paket med 10
    Save 72.47 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Anslut dina HPLC-kapillärer säkert och tätt till ditt SCAT™ system. SCAT™ PFA-kopplingar är kemiskt resistenta och passar på Safety Caps och Safety Waste Caps. Finns för olika kapillärstorlekar.
SCAT™ Kopplingar finns i följande versioner:
  • PFA-koppling med integrerad ferrule i olika färger och diametrar
  • Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Typ Montering
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 1.6 mm
För användning med (applikation) Lösningsmedelshantering
För användning med Säkerhetslock, Säkerhetsavfallslock
Material PTFE