Läs mer
SCAT™ PTFE Fitting
Produktkod. 10691894 Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10691894
Brand: SCAT™ 107043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT beslag finns i följande versioner:
  • PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
  • Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Typ Montering
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm
För användning med (applikation) Lösningsmedelshantering
För användning med Säkerhetslock, Säkerhetsavfallslock
Material PTFE
Autoklaveringsbar Autoclavable