Läs mer
SCAT™ PTFE Fitting
Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
4.76 mm
6 mm
6.35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
SCAT™ fittings are available in the following versions:
- PFA fitting with integrated ferrule in various colors and diameters
- Tube connectors in various diameters
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fitting |
| Färg | White |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| För användning med | Capillary |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |