Läs mer
Cowie Technology™ Avdunstningsskål i platt form av PTFE
Produktkod. 10552972 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10552972 350 ml 100 mm 55 mm Varje
10572202 25 ml 42 mm 25 mm Varje
10572392 50 ml 60 mm 20 mm Varje
10088171 100 ml 80 mm 28 mm Varje
10098171 180 ml 78 mm 46 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10552972
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inert och kemiskt resistent. PTFE-förångningsskålen i platt form finns i en mängd olika storlekar.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Kemiskt resistent och inert
  • Superlen invändig finish
  • Användbar till 280 °C
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 11,7 fl oz.
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 350 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 55 mm
Diameter (metrisk) 100 mm