Specifications
| Kapacitet (engelska) | 1,66 fl oz. |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | PTFE |
| Form | Rund |
| Typ | Förångande skål |
| Invändig finish | Jämna |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 °C till +280 °C |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |