Läs mer
Fisherbrand™ Avdunstningsskål i platt form av PTFE med pip
Produktkod. 10028201 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10028201 400 ml Varje
1 options
Produktkod. 10028201
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar pip för enkel hällning. Förångningsskålen i platt form av PTFE med pip finns i en mängd olika storlekar.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Kemiskt resistent och inert
  • Superlen invändig finish
  • Användbar till 280 °C
  • Gjuten pip för enkel upphällning
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 136 mm