Läs mer
Cowie Technology™ Avdunstningsskål i platt form av PTFE med pip
Produktkod. 10582392 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Höjd (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10582392 50 ml 82 mm 15 mm Varje
10383592 25 ml 65 mm 12 mm Varje
10222142 100 ml 102 mm 20 mm Varje
10110432 180 ml 130 mm 22 mm Varje
10028191 350 ml 132 mm 36 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10582392
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar pip för enkel hällning. Förångningsskålen i platt form av PTFE med pip finns i en mängd olika storlekar.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Kemiskt resistent och inert
  • Superlen invändig finish
  • Användbar till 280 °C
  • Gjuten pip för enkel upphällning
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,66 fl oz.
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Avdunstningsfat
Inkluderar Pip
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 82 mm