Läs mer
Cowie Technology™ Avdunstningsskål i platt form av PTFE med pip
Produktkod. p-8007751 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
65 mm
82 mm
102 mm
130 mm
132 mm
Höjd (metrisk):
12 mm
15 mm
20 mm
22 mm
36 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10582392
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkluderar pip för enkel hällning. Förångningsskålen i platt form av PTFE med pip finns i en mängd olika storlekar.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Kemiskt resistent och inert
  • Superlen invändig finish
  • Användbar till 280 °C
  • Gjuten pip för enkel upphällning
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,66 fl oz.
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Förångande skål
Inkluderar Pip
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 82 mm