Läs mer
Cowie Technology™ Avdunstningsskål i platt form av PTFE
Produktkod. 10098171 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diameter (metrisk):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Höjd (metrisk):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10098171
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inert och kemiskt resistent. PTFE-förångningsskålen i platt form finns i en mängd olika storlekar.
  • Isostatiskt gjuten i ren PTFE
  • Kemiskt resistent och inert
  • Superlen invändig finish
  • Användbar till 280 °C
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6 fl oz.
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Förångande skål
Invändig finish Jämna
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +280 °C
Höjd (metrisk) 46 mm
Diameter (metrisk) 78 mm