Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Flat Head Stopper
Produktkod. 10630414 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Standard konisk fog:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard konisk fog Förpackningsstorlek
10630414 29/32 Varje
16265951 19/10 -
16275951 14/23 Paket med 5
10253103 24/29 Varje
10384783 19/26 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10630414
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller B Length Cone för Europa. Fisherbrand™ PTFE Flat Head Stopper kan användas upp till 280 °C.
  • Fungerar vid högvakuum - tvärgående trapetsformade tätningsringar
  • Läckagehastighet< 1 x 10 -4 torr, liter, sek -1
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Beskrivning Push Fit
För användning med (utrustning) Slipade glasfogar
Höjd (metrisk) 47 mm
Kvantitet 1 st.
Storlek 39 x 39 x 47mm
Standard konisk fog 29/32
Temperaturområde (metriskt) -200 till+ 280 °C
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Botten 21 mm
Diameter (metrisk) Topp 39 mm
Material PTFE
Produkttyp Avsmalnande propp