Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Flat Head Stopper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk fog:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Beskrivning | Push Fit |
| För användning med (utrustning) | Slipade glasfogar |
| Höjd (metrisk) | 31 mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Storlek | 20 x 20 x 31mm |
| Standard konisk fog | 19/10 |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 till+ 280 °C |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Visa mer |