Läs mer
Fisherbrand™ PTFE Flat Head Stopper
Handla allt Fisherbrand Produkter
Standard konisk fog:
14/23
19/10
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Beskrivning | Push Fit |
| För användning med (utrustning) | Slipade glasfogar |
| Höjd (metrisk) | 31 mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Storlek | 20 x 20 x 31mm |
| Standard konisk fog | 19/10 |
| Temperaturområde (metriskt) | -200 till+ 280 °C |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion